Doppelmuffen
Mit vernickelten Messingschrauben, Zinkdruckguss, pulverbeschichtet, mit vernickelten Messingschrauben, 16,0 mm
Catalog # 241-7222
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Zum Stativaufbau.
- Leichte und einfache Montage bzw. Demontage
- Robust, langlebig
- Breites Sortiment aus verschiedenen Materialien für viele Anwendungen verfügbar
Specifications
- Bezeichnung:Mit vernickelten Messingschrauben
- Material:Zinkdruckguss, pulverbeschichtet, mit vernickelten Messingschrauben
- Seq:7
- Für Stab Ø:16,0 mm