AuftragsverfolgungKontakt
Doppelmuffen | Avantor
Doppelmuffen
Mit vernickelten Messingschrauben, Zinkdruckguss, pulverbeschichtet, 16,0 mm
Artikelnr. 241-7207
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Doppelmuffen
Artikelnr. 241-7207
Doppelmuffen
Doppelmuffen
Mit vernickelten Messingschrauben, Zinkdruckguss, pulverbeschichtet, 16,0 mm
Preis
7,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zum Stativaufbau.
  • Leichte und einfache Montage bzw. Demontage
  • Robust, langlebig
  • Breites Sortiment aus verschiedenen Materialien für viele Anwendungen verfügbar
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Mit vernickelten Messingschrauben
  • Material:
    Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
  • Seq:
    3
  • Für Stab Ø:
    16,0 mm