Stativstangen
12 mm, 750 mm
Artikelnr. 241-7132
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl.
- Robust, sehr stabil
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Spezifikationen
- Ø:12 mm
- Länge:750 mm
- Seq:05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.