AuftragsverfolgungKontakt
Stativstangen | Avantor
Stativstangen
12 mm, 750 mm
Artikelnr. 241-7152
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Stativstangen
Artikelnr. 241-7152
Stativstangen
Stativstangen
12 mm, 750 mm
Preis
10,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stahl, verzinkt.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr robust
Spezifikationen
  • Ø:
    12 mm
  • Länge:
    750 mm