Stativstangen
12 mm, 500 mm
Artikelnr. 241-7150
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Springe zu:
Product Details & Documents
Stahl, verzinkt.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Sehr robust
Spezifikationen
- Ø:12 mm
- Länge:500 mm