AuftragsverfolgungKontakt
Tripod stands
Retort stand base, tripod, 1,1 kg, 115 mm
Artikelnr. USBE2031
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Tripod stands
Artikelnr. USBE2031
Tripod stands
Tripod stands
Retort stand base, tripod, 1,1 kg, 115 mm
Preis
31,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Retort stand base in tripod shape made from powder-coated steel.
  • For rods up to 13 mm Ø
  • With hinged screw M 6
Thickness: 10 mm
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Retort stand base, tripod
  • Seq:
    01
  • Schenkellänge:
    115 mm
  • Gewicht:
    1,1 kg