AuftragsverfolgungKontakt
Stative | Avantor
Stative
Stativ-Dreifuß, 1,35 kg, 150 mm
Artikelnr. 241-0246
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Stative
Artikelnr. 241-0246
Stative
Stative
Stativ-Dreifuß, 1,35 kg, 150 mm
Preis
31,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stahl, pulverbeschichtet
  • Mit Gewindebohrung M 10
  • Ohne Stativstab
  • Rutschfester, sicherer Stand durch Gummifüße
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Stativ-Dreifuß
  • Schenkellänge:
    150 mm
  • Gewicht:
    1,35 kg