Stative
Stativ-Dreifuß, 1,0 kg, 115 mm
Catalog # 241-0245
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Stahl, pulverbeschichtet
- Mit Gewindebohrung M 10
- Ohne Stativstab
- Rutschfester, sicherer Stand durch Gummifüße
Specifications
- Bezeichnung:Stativ-Dreifuß
- Schenkellänge:115 mm
- Gewicht:1,0 kg