AuftragsverfolgungKontakt
Stativplatten | Avantor
Stativplatten
300×150 mm, 3,7 kg
Artikelnr. USBE2014-2144
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Stativplatten
Artikelnr. USBE2014-2144
Stativplatten
Stativplatten
300×150 mm, 3,7 kg
Preis
122,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl. Sicherer und rutschfester Stand. Für eine Vielzahl von Verwendungen einsetzbar. Mit Gewindebohrung M 10 an der Stirnseite und einem justierbarem Fuß.
  • Gummifüße für sicheren Stand
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
  • Robust
DIN 12892/55
Zertifizierung: DIN 12892/55
Dokumente
Spezifikationen
  • L×B:
    300×150 mm
  • Gewicht:
    3,7 kg