Stativplatten
315×200 mm, 4,0 kg
Artikelnr. 241-7113
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Springe zu:
Product Details & Documents
Stahl, pulverbeschichtet. Sicherer und rutschfester Stand. Für eine Vielzahl von Verwendungen einsetzbar. Mit Gewindebohrung an der Stirnseite.
- Gummifüße für sicheren Stand
- Einfache Reinigung
- Robust
Spezifikationen
- L×B:315×200 mm
- Gewicht:4,0 kg