Stand rods
12 mm, Steel rod, 880 g, 1000 mm, M 10
Artikelnr. USBE2004/2104
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Springe zu:
Product Details & Documents
Steel, zinc plated.
- Threaded (M 10)
- Diameter: 12 mm
Spezifikationen
- Ø:12 mm
- Gewinde:M 10
- Bezeichnung:Steel rod, 880 g
- Länge:1000 mm
- Seq:04