Stand rods
12 mm, Steel rod, 650 g, 750 mm, M 10
Artikelnr. USBE2003/2103
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Springe zu:
Product Details & Documents
Steel, zinc plated.
- Threaded (M 10)
- Diameter: 12 mm
Spezifikationen
- Ø:12 mm
- Gewinde:M 10
- Bezeichnung:Steel rod, 650 g
- Länge:750 mm
- Seq:03