AuftragsverfolgungKontakt
Stand rods | Avantor
Stand rods
12 mm, Steel rod, 530 g, 600 mm, M 10
Artikelnr. USBE2002/2102
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Stand rods
Artikelnr. USBE2002/2102
Stand rods
12 mm, Steel rod, 530 g, 600 mm, M 10
Preis
28,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Steel, zinc plated.
  • Threaded (M 10)
  • Diameter: 12 mm
Spezifikationen
  • Ø:
    12 mm
  • Gewinde:
    M 10
  • Bezeichnung:
    Steel rod, 530 g
  • Länge:
    600 mm
  • Seq:
    02