AuftragsverfolgungKontakt
Stand rods
Stand rods
12 mm, Steel rod, 400 g, 450 mm, M 10
Catalog # USBE2000/2100
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Stand rods
Catalog # USBE2000/2100
Stand rods
12 mm, Steel rod, 400 g, 450 mm, M 10
Price
24,30 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Steel, zinc plated.
  • Threaded (M 10)
  • Diameter: 12 mm
Specifications
  • Ø:
    12 mm
  • Gewinde:
    M 10
  • Bezeichnung:
    Steel rod, 400 g
  • Länge:
    450 mm
  • Seq:
    01