Stativplatten
180×100 mm, 1,1 kg
241-7110
Stahl, pulverbeschichtet. Sicherer und rutschfester Stand. Für eine Vielzahl von Verwendungen einsetzbar. Mit Gewindebohrung an der Stirnseite.
- Gummifüße für sicheren Stand
- Einfache Reinigung
- Robust
- L×B:180×100 mm
- Gewicht:1,1 kg
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.