AuftragsverfolgungKontakt
Brenner | Avantor
Brenner
Brenner mit Nadelventil, Propan
Artikelnr. 451-1355
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Brenner
Artikelnr. 451-1355
Brenner
Brenner
Brenner mit Nadelventil, Propan
Preis
53,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DIN-Ausführung.
  • Mit Luftregulierung und Sparflamme innen
Bestellinformation: Wird ohne Sicherheitshaftfuß geliefert, dieser muss separat bestellt werden.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Brenner mit Nadelventil
  • Für:
    Propan