Brenner
Brenner mit Nadelventil, Erdgas
451-1365
DIN-Ausführung.
- Mit Luftregulierung und Sparflamme innen
Ordering information: Wird ohne Sicherheitshaftfuß geliefert, dieser muss separat bestellt werden.
- Bezeichnung:Brenner mit Nadelventil
- Für:Erdgas