Brenner
Bunsenbrenner mit Nadelventil, Erdgas
Catalog # 451-1335
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
DIN-Ausführung.
- Mit Luftregulierung und Sparflamme innen
: Wird ohne Sicherheitshaftfuß geliefert, dieser muss separat bestellt werden.
Specifications
- Bezeichnung:Bunsenbrenner mit Nadelventil
- Für:Erdgas
- Cat. No.:451-1335