AuftragsverfolgungKontakt
Basins, Silica Vitreosil® | Avantor
Basins, Silica Vitreosil®
25 ml, - mm, - mm, 52×42×18 mm
Artikelnr. 216-0301
Basins, Silica Vitreosil®
Artikelnr. 216-0301
Basins, Silica Vitreosil®
Basins, Silica Vitreosil®
25 ml, - mm, - mm, 52×42×18 mm
Preis
133,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Basins (capsules) with flat bottom.
  • Chemically Inert
  • Can be used at temperatures in excess of 1000 °C
  • Thermal shock resistant and high electrical resistivity
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    - mm
  • Kapazität:
    25 ml
  • Höhe:
    - mm
  • B×T×H:
    52×42×18 mm