Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Abdampfschalen | Avantor

Abdampfschalen

75 ml, 20 mm, 101 mm
Artikelnr. 216-0294
Abdampfschalen
Artikelnr. 216-0294
Abdampfschalen
Abdampfschalen

75 ml, 20 mm, 101 mm

Preis
149,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Hergestellt aus Silika.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit

  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Leicht zu reinigen

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    101 mm
  • Kapazität:
    75 ml
  • Höhe:
    20 mm