Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Abdampfschalen | Avantor

Abdampfschalen

25 ml, 15 mm, 79 mm
Artikelnr. 216-0293
Abdampfschalen
Artikelnr. 216-0293
Abdampfschalen
Abdampfschalen

25 ml, 15 mm, 79 mm

Preis
120,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Hergestellt aus Silika.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit

  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Leicht zu reinigen

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    79 mm
  • Kapazität:
    25 ml
  • Höhe:
    15 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.