AuftragsverfolgungKontakt
Inlet liners | Avantor
Inlet liners
On-column glass liner, 4 mm, 2,4 mm, 86,2 mm
Artikelnr. PERCN6101539
Anbieter:   PerkinElmer
Inlet liners
Artikelnr. PERCN6101539
Anbieter:  PerkinElmer
Inlet liners
On-column glass liner, 4 mm, 2,4 mm, 86,2 mm
Preis
129,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Liners protect GC columns against column contamination. These glass split and splitless inlet liners promote full vaporisation of samples, minimise mass discrimination, and achieve accurate and reproducible results.
  • Liners packed with wool help to trap non-volatile material
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    4 mm
  • Ø int.:
    2,4 mm
  • Bezeichnung:
    On-column glass liner
  • Länge:
    86,2 mm
  • Seq:
    08