AuftragsverfolgungKontakt
Inlet liners | Avantor
Inlet liners
Silanized Glass Wool
Artikelnr. PERC03300905
Anbieter:   PerkinElmer
Inlet liners
Artikelnr. PERC03300905
Anbieter:  PerkinElmer
Inlet liners
Silanized Glass Wool
Preis
104,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Liners protect GC columns against column contamination. These glass split and splitless inlet liners promote full vaporisation of samples, minimise mass discrimination, and achieve accurate and reproducible results.
  • Liners packed with wool help to trap non-volatile material
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Silanized Glass Wool
  • Seq:
    09