Module, Nunc-Immuno™ LockWell™
Product Details & Documents
PS. Nunc-Immuno™ LockWell™ Module erleichtern das Screening von Assays mit großem Durchsatz aber auch die Durchführung von Tests mit nur einer Kavität. Wahlweise mit den Oberflächen MaxiSorp™, PolySorp™, MediSorp™ und MultiSorp™ erhältlich. Alle MaxiSorp™ Module wurden für ihre Bindungshomogenität zertifiziert. Die gerahmten Module (Außenabmessungen: 128×86 mm) sind mit jeder Standardausrüstung kompatibel.
- Jedes Well rastet im Rahmen in derselben horizontalen Ebene ein, um das Blockieren eines automatischen Systems zu verhindern
- Streifen oder Einzel-Wells können leicht eingesetzt oder entfernt werden, ohne dass dafür zusätzliches Werkzeug benötigt wird
Die MaxiSorp™ Oberfläche besitzt eine hohe Affinität zu Molekülen mit gemischten hydrophilen/hydrophoben Bereichen; die PolySorp™ Oberfläche besitzt eine hohe Affinität zu hydrophoben Molekülen; die MediSorp™ Oberfläche wurde so behandelt, dass sie in ihren Bindungseigenschaften zwischen PolySorp™ und MaxiSorp™ liegt und bei serumhaltigen Proben ein geringes Hintergrundsignal bietet; die MultiSorp™ Oberfläche besitzt eine hohe Affinität zu hydrophilen Molekülen.
Farbcodierte Module sind auf Anfrage erhältlich, weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.vwr.com oder bei Ihrem VWR-Vertriebszentrum.
Spezifikationen
- Anz. Wells:96
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:MaxiSorp™, C-StarWell™ 8×12
- Cat. No.:735-0029
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis