AuftragsverfolgungKontakt
Module, Nunc-Immuno™ LockWell™ | Avantor
Module, Nunc-Immuno™ LockWell™
MultiSorp™, C8×12, Klar, 96
Artikelnr. 732-2685
Module, Nunc-Immuno™ LockWell™
Artikelnr. 732-2685
Module, Nunc-Immuno™ LockWell™
Module, Nunc-Immuno™ LockWell™
MultiSorp™, C8×12, Klar, 96
Preis
600,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 60 ST
Product Details & Documents
PS. Nunc-Immuno™ LockWell™ Module erleichtern das Screening von Assays mit großem Durchsatz aber auch die Durchführung von Tests mit nur einer Kavität. Wahlweise mit den Oberflächen MaxiSorp™, PolySorp™, MediSorp™ und MultiSorp™ erhältlich. Alle MaxiSorp™ Module wurden für ihre Bindungshomogenität zertifiziert. Die gerahmten Module (Außenabmessungen: 128×86 mm) sind mit jeder Standardausrüstung kompatibel.
  • Jedes Well rastet im Rahmen in derselben horizontalen Ebene ein, um das Blockieren eines automatischen Systems zu verhindern
  • Streifen oder Einzel-Wells können leicht eingesetzt oder entfernt werden, ohne dass dafür zusätzliches Werkzeug benötigt wird
Die MaxiSorp™ Oberfläche besitzt eine hohe Affinität zu Molekülen mit gemischten hydrophilen/hydrophoben Bereichen; die PolySorp™ Oberfläche besitzt eine hohe Affinität zu hydrophoben Molekülen; die MediSorp™ Oberfläche wurde so behandelt, dass sie in ihren Bindungseigenschaften zwischen PolySorp™ und MaxiSorp™ liegt und bei serumhaltigen Proben ein geringes Hintergrundsignal bietet; die MultiSorp™ Oberfläche besitzt eine hohe Affinität zu hydrophilen Molekülen.
Farbcodierte Module sind auf Anfrage erhältlich, weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.vwr.com oder bei Ihrem VWR-Vertriebszentrum.
Spezifikationen
  • Anz. Wells:
    96
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    MultiSorp™, C8×12
  • Cat. No.:
    732-2685
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 732-2689
    LockWell™-Rahmen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 60 ST - 103,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.