Platten und Module, FluoroNunc™ und LumiNunc™
MaxiSorp™, C8×12 Wells, weiß*, Weiß, 250 µl
Artikelnr. 735-0006
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Platten und Module, FluoroNunc™ und LumiNunc™
Artikelnr. 735-0006
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
PS, mit MaxiSorp™ oder PolySorp™ behandelter Oberfläche. Für fluoreszenz- und lumineszenzbasierte Immuno- und Bindungstests. Wahlweise erhältlich mit einer zertifizierten MaxiSorp™ Oberfläche mit hoher Affinität zu Molekülen mit gemischten hydrophilen/hydrophoben Bereichen oder einer PolySorp™ Oberfläche, die weniger polar als MaxiSorp™ ist und eine Affinität für vermehrt hydrophobe Moleküle aufweist.
- Auswahl an gerahmten Modulen oder 96-Well-Platten mit entweder flachen (F) oder C-förmigen Vertiefungen
- Weiße Module/Platten für maximale Reflexion bei minimaler Autofluoreszenz und Autolumineszenz
- Schwarze Module/Platten für minimalen Hintergrund bei Fluoreszenzmessungen und minimales zurückgestreutes Licht sowie für reduzierten Cross-Talk
- Transparente Module/Platten für zeitauflösende Fluoreszenzassays
* Mit Zertifikat
Spezifikationen
- Empf. Arbeitsvolumen:250 µl
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:MaxiSorp™, C8×12 Wells, weiß*
- Seq:02
- Cat. No.:735-0006
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung