AuftragsverfolgungKontakt
Platten und Module, FluoroNunc™ und LumiNunc™
PolySorp™, F96, schwarz, Schwarz, 350 µl, 96
  735-0005
Platten und Module, FluoroNunc™ und LumiNunc™
  735-0005
Platten und Module, FluoroNunc™ und LumiNunc™
Platten und Module, FluoroNunc™ und LumiNunc™
PolySorp™, F96, schwarz, Schwarz, 350 µl, 96
388,00 €
1 * 80 ST
PS, mit MaxiSorp™ oder PolySorp™ behandelter Oberfläche. Für fluoreszenz- und lumineszenzbasierte Immuno- und Bindungstests. Wahlweise erhältlich mit einer zertifizierten MaxiSorp™ Oberfläche mit hoher Affinität zu Molekülen mit gemischten hydrophilen/hydrophoben Bereichen oder einer PolySorp™ Oberfläche, die weniger polar als MaxiSorp™ ist und eine Affinität für vermehrt hydrophobe Moleküle aufweist.
  • Auswahl an gerahmten Modulen oder 96-Well-Platten mit entweder flachen (F) oder C-förmigen Vertiefungen
  • Weiße Module/Platten für maximale Reflexion bei minimaler Autofluoreszenz und Autolumineszenz
  • Schwarze Module/Platten für minimalen Hintergrund bei Fluoreszenzmessungen und minimales zurückgestreutes Licht sowie für reduzierten Cross-Talk
  • Transparente Module/Platten für zeitauflösende Fluoreszenzassays
* Mit Zertifikat
  • Anz. Wells:
    96
  • Empf. Arbeitsvolumen:
    350 µl
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    PolySorp™, F96, schwarz
  • Seq:
    09
  • Cat. No.:
    735-0005
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung