Platten, Nunc™ OmniTrays
OmniTray mit Deckel, +
Artikelnr. 732-2735
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
PS, steril, mit Deckel. Diese für Screening-Bibliotheken und DNA-Hybridisierungsmethoden tauglichen 90 ml-Schalen eignen sich auch für Standard-Petrischalen-Techniken sowie für Bakterienkulturen.
- Mit Robotersystemen kompatibel
- Robustes Wanddesign erleichtert Handhabung und Stapelung
- Kältetauglich bis −20 °C
Außenabmessungen: 128×86 mm
Empfohlenes Arbeitsvolumen: 35 ml
Recommended working volume: 35 ml
Spezifikationen
- Steril:+
- Bezeichnung:OmniTray mit Deckel
- Cat. No.:732-2735
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.