Replikationssysteme, Nunc™
Replikator, 96 Nadeln
Artikelnr. 732-2707
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Replikatoren aus anodisiertem Aluminium mit Edelstahlnadeln, Kopierer aus PP. Dieses System wurde für die Replikation von DNA-Bibliotheken konzipiert und eignet sich optimal zum Transfer von kleinen Flüssigkeitsvolumen von einer Platte zur anderen oder auf eine Membran. Die Nadeln ermöglichen einen Transfer von 1,0 µl (±0,1 µl) Flüssigkeit.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Replikator, 96 Nadeln
- Cat. No.:732-2707
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.