Platten, Nunc™ OmniTrays
OmniTray mit Deckel, +
734-0490
PS, steril, mit Deckel. Diese für Screening-Bibliotheken und DNA-Hybridisierungsmethoden tauglichen 90 ml-Schalen eignen sich auch für Standard-Petrischalen-Techniken sowie für Bakterienkulturen.
- Mit Robotersystemen kompatibel
- Robustes Wanddesign erleichtert Handhabung und Stapelung
- Kältetauglich bis −20 °C
Außenabmessungen: 128×86 mm
Empfohlenes Arbeitsvolumen: 35 ml
Recommended working volume: 35 ml
- Steril:+
- Bezeichnung:OmniTray mit Deckel
- Cat. No.:734-0490
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung