AuftragsverfolgungKontakt
Objektträgerflaschen, Nunc™
Objektträgerflaschen, Nunc™
SlideFlask, PS, 2,5 − 5 ml, 9 cm², PS
Catalog # 734-2107
Objektträgerflaschen, Nunc™
Catalog # 734-2107
Objektträgerflaschen, Nunc™
Objektträgerflaschen, Nunc™
SlideFlask, PS, 2,5 − 5 ml, 9 cm², PS
Price
817,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Glass (Flaskette), PS (SlideFlask), sterile for cell culture on a microscope slide.
  • PS SlideFlask Nunclon™Δ certified
  • SlideFlask is ultrasonically welded to the slide, and individually leak tested
For karyotyping of cells, single cell autoradiography and single cell immuno-fluorescence.
W×D (Flaskette): 20×52 mm; W×D (SlideFlask): 18×50 mm
Spezifikationen
  • Wachstumsfläche:
    9 cm²
  • Empf. Arbeitsvolumen:
    2,5 − 5 ml
  • Bezeichnung:
    SlideFlask, PS
  • Material:
    PS