AuftragsverfolgungKontakt
Objektträger, Nunc™ | Avantor
Objektträger, Nunc™
Steril, Permanox™, 27×75 mm
Artikelnr. 734-2071
Objektträger, Nunc™
Artikelnr. 734-2071
Objektträger, Nunc™
Objektträger, Nunc™
Steril, Permanox™, 27×75 mm
Preis
553,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These microscope slides are designed for applications in cell culture.
Die Oberflächenbehandlung garantiert optimale Bedingungen für Zellhaftung und Zellwachstum.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Steril, Permanox™
  • L×B:
    27×75 mm
  • Cat. No.:
    734-2071
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung