AuftragsverfolgungKontakt
Glasmikrofaserfilter mit Binder | Avantor
Glasmikrofaserfilter mit Binder
GF 10, 90 mm
Artikelnr. 513-1001
Glasmikrofaserfilter mit Binder
Artikelnr. 513-1001
Glasmikrofaserfilter mit Binder
Glasmikrofaserfilter mit Binder
GF 10, 90 mm
Preis
198,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These glass microfibre filters made from borosilicate glass are strengthened with an organic binder to provide high mechanical stability.
  • Medium filtration speed
  • Can be used as a roll filter in automated applications
These filters can be used as a weighing aid during infrared weighing or for automatic sampling applications. They also come in reel format for use as a roll filter in automatic air filtration units.
Spezifikationen
  • Sorte:
    GF 10
  • Seq:
    03
  • Größe:
    90 mm
  • Cat. No.:
    513-1001
  • Max. Temperatur:
    180 °C
  • Luftdurchsatz:
    12 s/100 ml/1,56 cm²
  • Stärke:
    350 µm
  • Gewicht:
    70 g/m²
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.