pH-Indikatorstäbchen, Whatman™
Universelle Indikatorpapiere, nicht blutende Streifen, 2,0 - 9,0
Anbieter: Whatman products (Cytiva)
Springe zu:
Product Details & Documents
Universal-Indikatorpapiere wurden mit einer Mischung aus mehreren Indikatoren imprägniert. Bei Kontakt mit der Probenlösung nehmen sie eine bestimmte Farbe an. Durch einen Abgleich mit der Farbvergleichstabelle kann der pH-Wert bestimmt werden.
- Instant pH readings
- Accurate for a wide range of routine pH testing
- Convenient and portable for field use
Spezifikationen
- pH-Bereich:2,0 - 9,0
- Bezeichnung:Universelle Indikatorpapiere, nicht blutende Streifen