Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Testsätze, Bor-Test, Spectroquant®, Supelco® | Avantor
Testsätze, Bor-Test, Spectroquant®, Supelco®
Bor-Test, 0,050 - 0,800 mg/l B, Rosocyanin, Prove, Nova 60, 60 Tests
Artikelnr. 1.14839.0001
Anbieter:   Merck
Testsätze, Bor-Test, Spectroquant®, Supelco®
Artikelnr. 1.14839.0001
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Testsätze, Bor-Test, Spectroquant®, Supelco®
Testsätze, Bor-Test, Spectroquant®, Supelco®
Bor-Test, 0,050 - 0,800 mg/l B, Rosocyanin, Prove, Nova 60, 60 Tests
CAS Nummer:  
Preis
341,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 60 Tests
Product Details & Documents
Alle Spectroquant® Testsätze eignen sich für die Verwendung mit den Spektralphotometern der Prove Reihen und mit Nova 60/60A Instrumenten. Tests können nicht nur mit Photometern und Spektralphotometern von Merck, sondern auch mit Photometern und Spektralphotometern anderer Hersteller verwendet werden (Programmierdetails auf Anfrage erhältlich).
Spectroquant® Küvettentestkits
  • Sehr benutzerfreundliche, validierte Methoden
  • Alle notwendigen Reagenzien für die Analyse sind in den Zellen für die meisten der Testparameter enthalten
  • Verpackungsdesign schützt die Zellen vor Schwankungen der Temperatur und Feuchtigkeit während der Lagerung und des Transports
  • Der Barcode auf den Zellen gewährleistet die Wahl der korrekten Analysemethode, wodurch Fehler verhindert und Vorbereitungszeiten reduziert werden
Spectroquant® Reagenzientestkits
Sehr stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische mit einfachem Gebrauch.
Freie Auswahl des passenden Küvettenformats entsprechend dem Messbereich.
Lange Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren.
bei Lagerung bei. Raumtemperatur.
Automatische Auswahl der richtigen Methode mit Hilfe der AutoSelector Barcode-Identifizierung.
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Chemische Methode:
    Rosocyanin
  • VE:
    60 Tests
  • Bezeichnung:
    Bor-Test
  • Für Gerät:
    Prove, Nova 60
  • Messbereich:
    0,050 - 0,800 mg/l B
  • Cat. No.:
    1.14839.0001
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
Spezifikationen