ContactUsLinkComponent
Dialysemembran, Spectra/Por 5 RC, Material: regenerierte Cellulose, MWCO: 12000 - 14000, Bogen, Abmessung: 275 x 275 mm, Verpackung: trocken 1 * 25 ST
Artikelnr. SPEC132759
Dialysemembran, Spectra/Por 5 RC, Material: regenerierte Cellulose, MWCO: 12000 - 14000, Bogen, Abmessung: 275 x 275 mm, Verpackung: trocken 1 * 25 ST
Artikelnr. SPEC132759
Frequently Bought Together