Dialysemembran, Dialysierschlauch, Spectra/Por 7 RC, Material: regenerierte Cellulose, MWCO: 8000, Breite: 8 mm, Durchmesser: 3,8 mm, Volumen / Länge: 0,1 ml/cm, Verpackung: 1% Natriumazidlsg. 1 * 5 m
Artikelnr. 734-3501
Lieferant: Spectrum Laboratories
Frequently Bought Together