Dialysemembran, Spectra/Por 6 RC, Material: regenerierte Cellulose, MWCO: 25000, Breite: 8 mm, Durchmesser: 3,8 mm, Volumen / Länge: 0,1 ml/cm, Verpackung: in 1%-ger Natriumazidlösung 1 * 10 m
Artikelnr. 734-0503
Lieferant: Spectrum Laboratories
Frequently Bought Together