Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Austria
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Dialysemembran, Spectra/Por 6 RC, Material: regenerierte Cellulose, MWCO: 15000, Breite: 8 mm, Durchmesser: 3,8 mm, Volumen / Länge: 0,1 ml/cm, Verpackung: in 1%-ger Natriumazidlösung 1 * 10 m
734-0501
:
Spectrum Laboratories
Dialysemembran, Spectra/Por 6 RC, Material: regenerierte Cellulose, MWCO: 15000, Breite: 8 mm, Durchmesser: 3,8 mm, Volumen / Länge: 0,1 ml/cm, Verpackung: in 1%-ger Natriumazidlösung 1 * 10 m
734-0501
:
Spectrum Laboratories
Frequently Bought Together
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die Flüssigchromatographie, Supelco®
: Merck
VWR®, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
: VWR Chemicals
VWR® Gesichtstücher
: VWR Collection
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
: Merck
Sealing film for manual application, Parafilm® M
: HEATHROW
Aceton ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
: VWR Collection
Acetonitril, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) ≥99,95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. USP, Reag. Ph. Eur., ACS, Supergradienten-Qualität geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
: VWR Chemicals
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
: KIMBERLY CLARK
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
: VWR Collection