AuftragsverfolgungKontakt
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Ersatzrollen für Universalindikator 1.10962.0001*, -, 1
  1.10232.0001
 :   Merck
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
  1.10232.0001
 :  Merck
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Ersatzrollen für Universalindikator 1.10962.0001*, -, 1
65,10 €
1 * 6 Rolle
Dieses traditionelle pH-Indikatortestpapier ist auf einer 4,8-m-Rolle erhältlich. Das hochwertige Filterpapier wird mit Indikatorlösungen und Indikatorlösungsmischungen imprägniert und dann getrocknet sowie auf die benötigte Größe zugeschnitten.
  • Rollen können effizienter als Papierstreifen verwendet und gelagert werden
  • Qualitätsprüfung - Tests werden geprüft und mit zertifizierten Pufferlösungen kalibriert
  • Große und kleine pH-Bereiche verfügbar
* Keine Farbskalakarte im Lieferumfang enthalten
** Jede Packung enthält 3×100 Streifen
  • pH-Abstufung:
    1
  • pH-Bereich:
    -
  • Bezeichnung:
    Ersatzrollen für Universalindikator 1.10962.0001*
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Cat. No.:
    1.10232.0001