Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco® | Avantor
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Peroxid-Test, 0,5-2-5-10-25 mg/l H₂O₂, Enzymatische Reaktion, MQ, 100 Tests
Anbieter:   Merck
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Artikelnr. 1.10011.0001
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Peroxid-Teststäbchen,  MQuant®, Supelco®
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Peroxid-Test, 0,5-2-5-10-25 mg/l H₂O₂, Enzymatische Reaktion, MQ, 100 Tests
CAS Nummer:  
Preis
67,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 Tests
Product Details & Documents
MQuant® (MQ) Teststäbchen stellen ein Labor auf nur wenigen Quadratmillimetern dar. Als Screening-Verfahren bieten die Teststäbchen dem Anwender einen raschen Überblick darüber, ob und welche weiterführende Analysen notwendig sind. Diese gezielte Vorauswahl hilft viele zeit- und kostenaufwendige Analysen einzusparen. Die Stäbchen, die aus einer  biologisch abbaubaren Polyesterfolie bestehen sowie der geringe Reagenzieninhalt in den Reaktionszonen ermöglichen eine problemlose Entsorgung.
  • Einfach zu handhaben: eintauchen, etwas abwarten und anschließend einfach die Farbe mit der beigefügten Farbskala vergleichen
  • Sicher: keine zusätzlichen Reagenzien nötig
  • Schnelle Resultate (innerhalb 2 Minuten) ermöglichen schnelle Entscheidungen
  • Portabel: kann überall innerhalb und außerhalb des Labors angewendet werden
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Chemische Methode:
    Enzymatische Reaktion
  • VE:
    100 Tests
  • Bezeichnung:
    Peroxid-Test
  • Typ:
    MQ
  • Messbereich:
    0,5-2-5-10-25 mg/l H₂O₂
  • Cat. No.:
    1.10011.0001
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.