Nitrit-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Nitrit-Test, 2-5-10-20-40-80 mg/l NO₂, Griess-Reaktion, MQ, 100 Tests
Anbieter: Merck
Springe zu:
Product Details & Documents
MQuant® (MQ) Teststäbchen stellen ein Labor auf nur wenigen Quadratmillimetern dar. Als Screening-Verfahren bieten die Teststäbchen dem Anwender einen raschen Überblick darüber, ob und welche weiterführende Analysen notwendig sind. Diese gezielte Vorauswahl hilft viele zeit- und kostenaufwendige Analysen einzusparen. Die Stäbchen, die aus einer biologisch abbaubaren Polyesterfolie bestehen sowie der geringe Reagenzieninhalt in den Reaktionszonen ermöglichen eine problemlose Entsorgung.
- Einfach zu handhaben: eintauchen, etwas abwarten und anschließend einfach die Farbe mit der beigefügten Farbskala vergleichen
- Sicher: keine zusätzlichen Reagenzien nötig
- Schnelle Resultate (innerhalb 2 Minuten) ermöglichen schnelle Entscheidungen
- Portabel: kann überall innerhalb und außerhalb des Labors angewendet werden
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerMERC1.10007.0001_TDS_EN MERC1.10022.0001_TDS_EN
Technisches Datenblatt
msds_110007 msds_110022 msds_110057
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spezifikationen
Spezifikationen
- Chemische Methode:Griess-Reaktion
- VE:100 Tests
- Bezeichnung:Nitrit-Test
- Typ:MQ
- Messbereich:2-5-10-20-40-80 mg/l NO₂
- Cat. No.:1.10007.0001
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100