Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Universal-Indikatorstreifen, nur Ersatzrolle*, 1 - 10, 1
Anbieter: Merck
Springe zu:
Product Details & Documents
Dieses traditionelle pH-Indikatortestpapier ist auf einer 4,8-m-Rolle erhältlich. Das hochwertige Filterpapier wird mit Indikatorlösungen und Indikatorlösungsmischungen imprägniert und dann getrocknet sowie auf die benötigte Größe zugeschnitten.
- Rollen können effizienter als Papierstreifen verwendet und gelagert werden
- Qualitätsprüfung - Tests werden geprüft und mit zertifizierten Pufferlösungen kalibriert
- Große und kleine pH-Bereiche verfügbar
* Keine Farbskalakarte im Lieferumfang enthalten
** Jede Packung enthält 3×100 Streifen
Spezifikationen
- pH-Abstufung:1
- pH-Bereich:1 - 10
- Bezeichnung:Universal-Indikatorstreifen, nur Ersatzrolle*
- Cat. No.:1.09527.0001
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100