AuftragsverfolgungKontakt
Micro control valves | Avantor
Micro control valves
Stainless steel manual on/off valve (SMOV), "L" single outlet, connection 1,6 mm, temperature 100 °C, 700 psi pressure
Artikelnr. SGEA1236283
Micro control valves
Artikelnr. SGEA1236283
Micro control valves
Stainless steel manual on/off valve (SMOV), "L" single outlet, connection 1,6 mm, temperature 100 °C, 700 psi pressure
Preis
204,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Micro control valves provide precision metering and on-off control of gas flows. They are designed specifically for chromatography applications and used at elevated temperatures from high vacuum to medium pressure.
Actuated remotely with a toggle switch or solenoid valve, and a 50 to 55 psi air supply.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Stainless steel manual on/off valve (SMOV), "L" single outlet, connection 1,6 mm, temperature 100 °C, 700 psi pressure
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SGEA1236101
    Seal seat removal tool
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 20,90 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SGEA123681
    VSV-6 Vespel valve seat
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - 143,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SGEA123687
    PTFE seals for MOVP valves
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - 32,60 €