Micro control valves
Manual on/off valve, pneumatic (MOVP), "L" single outlet, stem length 50 mm, connection 1,6 mm, temperature 300 °C, vacuum rated, 700 psi pressure
Artikelnr. SGEA1236091
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Springe zu:
Product Details & Documents
Micro control valves provide precision metering and on-off control of gas flows. They are designed specifically for chromatography applications and used at elevated temperatures from high vacuum to medium pressure.
Actuated remotely with a toggle switch or solenoid valve, and a 50 to 55 psi air supply.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Manual on/off valve, pneumatic (MOVP), "L" single outlet, stem length 50 mm, connection 1,6 mm, temperature 300 °C, vacuum rated, 700 psi pressure
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.