AuftragsverfolgungKontakt
Sorbentien, LiChrosorb® | Avantor
Sorbentien, LiChrosorb®
LiChrosorb® RP-18, 5 µm, 10 g
Artikelnr. 1.09333.0010
Anbieter:   Merck
Sorbentien, LiChrosorb®
Artikelnr. 1.09333.0010
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Sorbentien, LiChrosorb®
Sorbentien, LiChrosorb®
LiChrosorb® RP-18, 5 µm, 10 g
CAS Nummer:  
Preis
1 220,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
LiChrosorb® ist ein unregelmäßig geformtes Kieselgel-Sorbens LiChrosorb®-Packungsmaterialien bieten das komplette Programm an unpolaren Derivaten (RP-8, RP-18, RP-select B) und polaren Derivaten (Si 60 und Si 100).
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • VE:
    10 g
  • Bezeichnung:
    LiChrosorb® RP-18
Spezifikationen