Sorbentien, LiChrosorb®
LiChrosorb® Si 100, 10 µm, 10 g
Anbieter: Merck
Springe zu:
Product Details & Documents
LiChrosorb® ist ein unregelmäßig geformtes Kieselgel-Sorbens LiChrosorb®-Packungsmaterialien bieten das komplette Programm an unpolaren Derivaten (RP-8, RP-18, RP-select B) und polaren Derivaten (Si 60 und Si 100).
Dokumente
msds_109309 msds_109318 msds_109332 msds_109333 msds_109334
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spezifikationen
Spezifikationen
- Partikelgröße:10 µm
- VE:10 g
- Bezeichnung:LiChrosorb® Si 100
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.