AuftragsverfolgungKontakt
Urease | Avantor
Urease
25 g
Artikelnr. 1.08489.0025
Anbieter:   Merck
Urease
Artikelnr. 1.08489.0025
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
CAS Nummer:  
Preis
800,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Urease is used for biochemical research and analysis.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    25 g
  • Cat. No.:
    1.08489.0025
  • Form:
    Light yellow lyophilized powder
  • pH:
    6 - 7
  • Enzymname:
    Urease
  • Enzymaktivität:
    ≥3.0 u/mg