AuftragsverfolgungKontakt
Urease
Urease
5 g
Anbieter:   Merck
Urease
Artikelnr. 1.08489.0005
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
CAS Nummer:  
Preis
241,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Urease is used for biochemical research and analysis.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    5 g
  • Cat. No.:
    1.08489.0005
  • Form:
    Light yellow lyophilized powder
  • pH:
    6 - 7
  • Enzymname:
    Urease
  • Enzymaktivität:
    ≥3.0 u/mg
Spezifikationen