Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Eindeck- und Einbettmittel | Avantor

Eindeck- und Einbettmittel

Merckoglas® für zytologische Abstriche; anstelle von Deckgläsern, 500 ml
Artikelnr. 1.03973.0001
Anbieter:   Merck
Eindeck- und Einbettmittel
Artikelnr. 1.03973.0001
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Eindeck- und Einbettmittel
Eindeck- und Einbettmittel

Merckoglas® für zytologische Abstriche; anstelle von Deckgläsern, 500 ml

CAS Nummer:  
Preis
153,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents

Für eine gleichbleibende Schnittqualität sind eine definierte Härte und Homogenität des zu schneidenden Materials Voraussetzung. Durch Auswahl geeigneter Substanzen wie Paraffine, Kunstharze, Gelatine und Celloidin wird dies erreicht.

Spezifikationen

Spezifikationen

  • VE:
    500 ml
  • Bezeichnung:
    Merckoglas® für zytologische Abstriche; anstelle von Deckgläsern

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.